Tisk…
Kyselina methansulfonová 70% ≥70% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14637.0250 8.14637.1000
8.14637.0250EA 1130 CZK
8.14637.0250 8.14637.1000
Kyselina methansulfonová 70% ≥70% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina methansulfonová
Vzorec: CH₃SO₃H
MW: 96.11
Bod varu: 217
Bod tání: 20
Bod vzplanutí: 189
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007518
CAS číslo: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)