Tisk…
Kyselina methansulfonová 70%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125620010 125622500 125620050
ACRO125620010EA 3240 CZK
ACRO125620010 ACRO125622500 ACRO125620050
Kyselina methansulfonová 70%, pure
Kyselina methansulfonová
Vzorec: CH₃SO₃H
MW: 96.11
Bod varu: 217
Bod tání: –54 °C
Hustota: 1.48
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007518
CAS číslo: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤25 APHA
Titration with NaOH 69.5 to 70.5 %
Chloride (Cl) ≤25 ppm