Tisk…
Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) vodný roztok volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
Nebezpečí
SU22501 SU22505
REGESU22501EA 1280 CZK
REGESU22501 REGESU22505
Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) vodný roztok volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II