Tisk…
Kyselina sírová 1 mol/l (2 N) aqueous solution Volumetric
Dodavatel: REAGECON
Varování
SU21005 SU21001
REGESU21005EA 2310 CZK
REGESU21005 REGESU21001
Kyselina sírová 1 mol/l (2 N) aqueous solution Volumetric
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.84
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II