Tisk…
Glycerin 83,5 - 88,5% ≥83.5-88.5% (w/w), pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
277360010 277360050
ACRO277360010EA 3410 CZK
ACRO277360010 ACRO277360050
Glycerin 83,5 - 88,5% ≥83.5-88.5% (w/w), pure
Glycerin
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92.09
Bod varu: 290
Bod tání: 18 °C
Hustota: 1.227 g/cm³
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004722
CAS číslo: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to almost colorless Viscous liquid
Refractive index 1.4490 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Assay 83.5 to 88.5 %
Water 12 to 16 %