Tisk…
Methoxid sodný 30% methanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát sodný
519952-1L 519952-2.5L 519952-25ML
SIAL519952-1LEA 0 CZK
SIAL519952-1L SIAL519952-2.5L SIAL519952-25ML
Methoxid sodný 30% methanol, Sigma-Aldrich®
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
MW: 54.02
Bod tání: 127
Hustota: 0.97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III