Tisk…
Methoxid sodný 30% methanol zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát sodný
MQ200
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500
8.18194.0100EA 790 CZK
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500
Methoxid sodný 30% methanol zS, Sigma-Aldrich®
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
MW: 54.02
Bod tání: 127
Hustota: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 (8) III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 2 - 6 °C
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 455 °C Methanol