Tisk…
Methoxid sodný 30% (w/w) 5.4 M in methanol, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát sodný
168600010 168600250 168600025 168600100 168600251
ACRO168600010EA 1580 CZK
ACRO168600010 ACRO168600250 ACRO168600025 ACRO168600100 ACRO168600251
Methoxid sodný 30% (w/w) 5.4 M in methanol, pure
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Bod tání: 1…5 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure