Tisk…
Methoxid sodný 25% in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát sodný
M-Clarity™ quality level = MQ200
156256-1L 156256-2.5L 156256-25ML 156256-18L
SIAL156256-1LEA 1460 CZK
SIAL156256-1L SIAL156256-2.5L SIAL156256-25ML SIAL156256-18L
Methoxid sodný 25% in methanol, Sigma-Aldrich®
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
MW: 54,02 g/mol
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,III