Methoxid sodný ∼30% (w/w) in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methanolát sodný
B21872.AP
B21872.0F
B21872.APEA
1080
CZK
B21872.AP
B21872.0F
Methoxid sodný ∼30% (w/w) in methanol
Methoxid sodný
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3ONa
Formula Weight: 54.02
Flash Point: 16°(61°F)
Odour: Alcohol-like
Melting Point:
Vzorec:
CH₃NaO Bod varu: 93 °C Bod tání: <6 °C Hustota: 0,969 Bod vzplanutí: 16 °C (61 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012179 CAS číslo: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN: 1289 ADR: 3,III Merck Index: 14,8643 |