Tisk…
Kyselina sírová standardised solution 0.2 N vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
45062.M4 45062.K7 45062.K2
45062.M4EA 4950 CZK
45062.M4 45062.K7 45062.K2
Kyselina sírová standardised solution 0.2 N vodný roztok
Kyselina sírová
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064589
Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II