Tisk…
Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Dodavatel: REAGECON
SU20055 SU20051
REGESU20055EA 1840 CZK
REGESU20055 REGESU20051
Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II