Tisk…
Methylamin 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
426466-100ML 426466-10L 426466-1L
SIAL426466-100MLEA 1220 CZK
SIAL426466-100ML SIAL426466-10L SIAL426466-1L
Methylamin 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Methylamin
Vzorec: CH₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008104
CAS číslo: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II