Kyselina sírová 0.01 mol/l (0.02 N) in aqueous solution volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
SU20015
SU20011
REGESU20015EA
1910
CZK
REGESU20015
REGESU20011
Kyselina sírová 0.01 mol/l (0.02 N) in aqueous solution volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |