Tisk…
dimethylamin 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
426458-100ML 426458-1L 426458-2L
SIAL426458-100MLEA 929 CZK
SIAL426458-100ML SIAL426458-1L SIAL426458-2L
dimethylamin 40% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
dimethylamin
Vzorec: C₂H₇N
MW: 45.08
Bod varu: 6.9
Bod tání: -92.8
Hustota: 0.938
Bod vzplanutí: -55
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008288
CAS číslo: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03278