dimethylamin 40% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
31458.A1EA
2210
CZK
31458.A1
31458.30
dimethylamin 40% (w/w) vodný roztok
dimethylamin
Vzorec:
C₂H₇N MW: 45,08 g/mol Hustota: 0,890 Bod vzplanutí: 15 °C (60 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008288 CAS číslo: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 1160 ADR: 3,II Merck Index: 14,3228 |