Tisk…
dimethylamin 40% vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO163670025EA 2230 CZK
ACRO163670025 ACRO163670100 ACRO163670010
dimethylamin 40% vodný roztok
dimethylamin
Vzorec: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Bod tání: –37 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008288
CAS číslo: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 39.0 to 41.0 %