Tisk…
dimethylamin 26% (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO408000010EA 1280 CZK
ACRO408000010
dimethylamin 26% (w/w) in water
dimethylamin
Vzorec: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Bod tání: –37 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008288
CAS číslo: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03255
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 25 to 27 %
HPLC ≥97.5 %