Tisk…
Trimethylamine 31 - 35% (w/w) ∼4.2 mol/l in ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
92260-1L 92260-250ML 92260-5L
SIAL92260-1LEA 5280 CZK
SIAL92260-1L SIAL92260-250ML SIAL92260-5L
Trimethylamine 31 - 35% (w/w) ∼4.2 mol/l in ethanol, Sigma-Aldrich®
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
MW: 59.11
Bod varu: 2.87
Bod tání: -117.1
Bod vzplanutí: -20
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008327
CAS číslo: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09841