Trimethylamine 33% (w/w) 4.2 M in ethanol, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
270440250
270442500
270440010
270440050
270440050_T
270440250_T
ACRO270440250EA
1510
CZK
ACRO270440250
ACRO270442500
ACRO270440010
ACRO270440050
270440050_T
270440250_T
Trimethylamine 33% (w/w) 4.2 M in ethanol, pure
Trimethylamine
Vzorec:
C₃H₉N MW: 59.11 Bod varu: 50 °C Bod tání: -117.1 Hustota: 0.75 g/cm³ Bod vzplanutí: –20 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008327 CAS číslo: 75-50-3 EINECS: 200-875-0 UN: 2924 ADR: 3 II Merck Index: 12,09841 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 32 to 34 % |