Tisk…
Trimethylamine 25% (w/w) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W324108-10KG-K W324108-1KG-K W324108-20KG-K W324108-5KG-K
SIALW324108-10KG-KEA 9510 CZK
SIALW324108-10KG-K SIALW324108-1KG-K SIALW324108-20KG-K SIALW324108-5KG-K
Trimethylamine 25% (w/w) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
Bod varu: 30 °C (1013 hPa)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0,85…0.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008327
CAS číslo: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3,II