Tisk…
Kyselina šťavelová 10% vodný roztok 10% w/v aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethanedioic acid
35617.K2 35617.K7
35617.K2EA 1960 CZK
35617.K2 35617.K7
Kyselina šťavelová 10% vodný roztok 10% w/v aqueous solution
Kyselina šťavelová
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573
Vzorec: C₂H₂O₄
MW: 90.04
Bod varu: 365
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002573
CAS číslo: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06980