Tisk…
Kyselina glykolová 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14662.1000 8.14662.5000
8.14662.1000EA 5350 CZK
8.14662.1000 8.14662.5000
Kyselina glykolová 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Kyselina glykolová
Vzorec: C₂H₄O₃
MW: 76.05
Bod varu: 266
Hustota: 1.262 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004312
CAS číslo: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04511
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 27.5 hPa (25 °C)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material