Tisk…
Kyselina chlorovodíková 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
5610.1000EA 1060 CZK
5610.1000 5610.9010
Kyselina chlorovodíková 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II