N-Lauroylsarcosine sodná sůl 30% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
61747-100ML
61747-500ML
SIAL61747-100MLEA
1390
CZK
SIAL61747-100ML
SIAL61747-500ML
N-Lauroylsarcosine sodná sůl 30% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
N-Lauroylsarcosine sodná sůl
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042728 CAS číslo: 137-16-6 EINECS: 205-281-5 |