Tisk…
Kyselina chlorovodíková 2.0 M HCl (2.0N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35327-1L 35327-10L-VP
35327-1LEA 1870 CZK
35327-1L 35327-10L-VP
Kyselina chlorovodíková 2.0 M HCl (2.0N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Hustota: 1,04 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective