Tisk…
N-Lauroylsarcosine sodná sůl 20% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
L7414-10ML L7414-50ML
SIALL7414-10MLEA 1990 CZK
SIALL7414-10ML SIALL7414-50ML
N-Lauroylsarcosine sodná sůl 20% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
N-Lauroylsarcosine sodná sůl
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042728
CAS číslo: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM