Tisk…
Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1 N) volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
Varování
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H21001 H21005
REGEH21001EA 625 CZK
REGEH21001 REGEH21005
Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1 N) volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II