Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.5 M HCl (0.5N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
318957-2L 318957-500ML
318957-2LEA 2560 CZK
318957-2L 318957-500ML
Kyselina chlorovodíková 0.5 M HCl (0.5N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: >100 °C (1,013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 0.4900 - 0.5100 N
Traceable to NIST SRM effective