Tisk…
Kyselina octová 32%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20132.364EA 3510 CZK
20132.364
Kyselina octová 32%, TECHNICAL
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Hustota: 1,04
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 32 %