Tisk…
Kyselina pyrohroznová ≥80%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W297070-100G-K W297070-1KG-K W297070-25G-K
SIALW297070-100G-KEA 6230 CZK
SIALW297070-100G-K SIALW297070-1KG-K SIALW297070-25G-K
Kyselina pyrohroznová ≥80%, Sigma-Aldrich®
Kyselina pyrohroznová
Vzorec: C₃H₄O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002585
CAS číslo: 127-17-3
EINECS: 204-824-3