Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.05 mol/l (0.05 N) volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
H20051 H20055
REGEH20051EA 1280 CZK
REGEH20051 REGEH20055
Kyselina chlorovodíková 0.05 mol/l (0.05 N) volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Hustota: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III