Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.02 mol/l (0.02 N) volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
H20025 H20021
REGEH20025EA 3670 CZK
REGEH20025 REGEH20021
Kyselina chlorovodíková 0.02 mol/l (0.02 N) volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III