Clelandovo činidlo 1 mol/l in aqueous solution
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms:
cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
A3668.0100
A3668.0050
A3668.0100EA
2860
CZK
A3668.0100
A3668.0050
Clelandovo činidlo 1 mol/l in aqueous solution
Clelandovo činidlo
Vzorec:
C₄H₁₀O₂S₂ |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS číslo: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |