Tisk…
EDTA disodium salt 0.2 M EDTA-Na2 volumetric solution, for complexometry, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
35102-5L-VP 35102-1L
35102-5L-VPEA 7630 CZK
35102-5L-VP 35102-1L
EDTA disodium salt 0.2 M EDTA-Na2 volumetric solution, for complexometry, Fluka™
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070672
CAS číslo: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001