Tisk…
Glutaraldehyd 70% 70, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
MQ200
G7776-10ML G7776-10X10ML
SIALG7776-10MLEA 2790 CZK
SIALG7776-10ML SIALG7776-10X10ML
Glutaraldehyd 70% 70, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100.12
Bod varu: 188
Bod tání: -10
Hustota: 1.014
MDL Number: MFCD00007025
CAS číslo: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485