Tisk…
EDTA disodium salt 0.1 M EDTA-Na2 vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, for complexometry, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
34550-10L-VPEA 12530 CZK
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
EDTA disodium salt 0.1 M EDTA-Na2 vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, for complexometry, Fluka™
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Hustota: 1,01 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070672
CAS číslo: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
Traceable to NIST SRM effective