Tisk…
EDTA disodium salt 0,05 mol/l (0,1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
30031.294EA 1310 CZK
30031.294 30031.408
EDTA disodium salt 0,05 mol/l (0,1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070672
CAS číslo: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,0499 - 0,0501 mol/l
NIST traceable Confirmed