Tisk…
Glutaraldehyd 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
49629-1L 49629-2.5L 49629-250ML
SIAL49629-1LEA 3680 CZK
SIAL49629-1L SIAL49629-2.5L SIAL49629-250ML
Glutaraldehyd 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007025
CAS číslo: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II