Glutaraldehyd 50% vodný roztok, Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
0875-100MLEA
1780
CZK
0875-100ML
0875-500ML
Glutaraldehyd 50% vodný roztok, Reagent Grade
Glutaraldehyd
Vzorec:
C₅H₈O₂ Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS číslo: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Boiling Range | >95 °C |
Color (APHA) | ≤100 |
Glutaraldehyde | 50 – 51.5% |
Methanol | ≤1% |
pH at 25 °C | ≤5 |
Solidification range | ≥–20 °C |
Specific gravity | 1.125 – 1.135 |