Glutaraldehyd 50% (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
410960010
410960025
410960100
ACRO410960010EA
2730
CZK
ACRO410960010
ACRO410960025
ACRO410960100
Glutaraldehyd 50% (w/w) in water
Glutaraldehyd
Vzorec:
C₅H₈O₂ Bod varu: 101,5 °C (740 mmHg) Bod tání: –33 °C Hustota: 1,13 g/cm³ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS číslo: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤50 APHA |
Strength | 50 to 51 % |
pH | 3.2 to 4.2 |
Methanol | ≤0.5 % (GC) |