Tisk…
Glutaraldehyd 25% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6257-100ML G6257-10X10ML G6257-1L
SIALG6257-100MLEA 1980 CZK
SIALG6257-100ML SIALG6257-10X10ML SIALG6257-1L
Glutaraldehyd 25% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007025
CAS číslo: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II