Tisk…
Glutaraldehyd 25% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
G5882-100ML G5882-10X10ML G5882-10X1ML G5882-1L G5882-50ML G5882-80ML
SIALG5882-100MLEA 13000 CZK
SIALG5882-100ML SIALG5882-10X10ML SIALG5882-10X1ML SIALG5882-1L SIALG5882-50ML SIALG5882-80ML
Glutaraldehyd 25% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007025
CAS číslo: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II