Tisk…
Kyselina šťavelová standard solution 0.1 N
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethanedioic acid
124280010 124280025
ACRO124280010EA 1430 CZK
ACRO124280010 ACRO124280025
Kyselina šťavelová standard solution 0.1 N
Kyselina šťavelová
Vzorec: C₂H₂O₄
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002573
CAS číslo: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20 °C)
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure