Tisk…
Glutaraldehyd 25% aqueous solution zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
MQ200
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500
8.20603.0100EA 872 CZK
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500
Glutaraldehyd 25% aqueous solution zS, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100.12
Bod varu: 188
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007025
CAS číslo: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 13,04485
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Boiling Point 100.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material