Kyselina octová 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
30010.292EA
1770
CZK
30010.292
Kyselina octová 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH MW: 60,05 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS číslo: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |