Glutaraldehyd 25% vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17876.AP
A17876.0F
A17876.AE
A17876.APEA
965
CZK
A17876.AP
A17876.0F
A17876.AE
Glutaraldehyd 25% vodný roztok
Glutaraldehyd
CAS No.: 111-30-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.062
Refractive Index: 1.3730
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 605390
Merck Reference: 14,4472
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007025
Vzorec:
C₅H₈O₂ Bod varu: 101 °C (1013 hPa) Bod tání: –6 °C Hustota: 1,062 Bod vzplanutí: >71 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS číslo: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8,III Merck Index: 14,4472 |