Tisk…
Glutaraldehyd 25% water Electron_microscopy, purified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
233280250 233281000
ACRO233280250EA 2420 CZK
ACRO233280250 ACRO233281000
Glutaraldehyd 25% water Electron_microscopy, purified
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100.12
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007025
CAS číslo: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04485
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy solution
Assay 25 to 27 % w/w
Color scale ≤100 APHA
Specific gravity (20/20°C) 1.000 to 1.133
pH 3.1 to 4.5 (at 25°C)