Tisk…
Glutaraldehyd 25% (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
119980010 119980025 119980250 119980100
ACRO119980010EA 1700 CZK
ACRO119980010 ACRO119980025 ACRO119980250 ACRO119980100
Glutaraldehyd 25% (w/w) in water
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: ≥ 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007025
CAS číslo: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 24 to 26 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.3 % (GC)