50% in pentane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Packaged under argon.
18720.04
18720.09
18720.04EA
4710
CZK
18720.04
18720.09
50% in pentane
1,5-Hexadiyne
CAS No.: 628-16-0
Molecular Formula: HC≡CCH2CH2C≡CH
Formula Weight: 78.11
Flash Point: -2°(29°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.805
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00014924
Vzorec:
C₆H₆ MW: 78.11 g/mol Bod varu: 86 Bod tání: -6 Hustota: 0.805 Bod vzplanutí: –2 °C (29 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014924 CAS číslo: 628-16-0 EINECS: 211-029-5 UN: 3295 ADR: 3 II |